674540
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
97%
Sinónimos:
Thianaphthene-2-carboxaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6OS
Número de CAS:
Peso molecular:
162.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
32-36 °C
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
O=Cc1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C9H6OS/c10-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-8/h1-6H
Clave InChI
NXSVNPSWARVMAY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Preparation of the corresponding vinyl benzyl ether using Julia olefination.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Simon Surprenant et al.
Organic letters, 5(25), 4851-4854 (2003-12-05)
Julia olefination between alpha-alkoxy sulfones 2a-c and a wide variety of ketones or aldehydes afforded substituted vinyl ethers in 46-90% yields. Sulfones 2a-c were readily prepared in two steps from commercially available reagents in 68-80% yields. Optimization revealed that the
V M Manikandamathavan et al.
European journal of medicinal chemistry, 135, 434-446 (2017-05-06)
Two mononuclear copper (II) terpyridine complexes namely, [Cu(Btptpy) (ClO
Niina Tani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6655-6664 (2014-12-03)
Inhibition of CYP2A6-mediated nicotine metabolism can reduce cigarette smoking. We sought potent and selective CYP2A6 inhibitors to be used as leads for drugs useful in smoking reduction therapy, by evaluating CYP2A6 inhibitory effect of novel formyl, alkyl amine or carbonitrile