Merck
485446
Sigma-Aldrich
Creatinine-(methyl-d3)
98 atom % D
Sinónimos:
4-Amidinosarcosine-d3 (methyl-d3)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4D3H4N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
116.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
255 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])N1CC(=O)N=C1N
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)/i1D3
Clave InChI
DDRJAANPRJIHGJ-FIBGUPNXSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Eulàlia Olesti et al.
Talanta, 192, 93-102 (2018-10-24)
Neurotransmitters are signaling molecules, playing key roles in neuronal communications in the brain. Drug induced changes in neurotransmitters and other brain metabolite concentration may be used to characterize drugs according to their targeted metabolomics profile. Here, we report the development