Merck
569925
Sigma-Aldrich
Creatine-(guanidino-13C) monohydrate
99 atom % 13C
Sinónimos:
4-Amidinosarcosine-(guanidino-13C) monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC3H11N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
150.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
292 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
O.CN(CC(O)=O)[13C](N)=N
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2/i4+1;
Clave InChI
MEJYXFHCRXAUIL-VZHAHHFWSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)