177024
1-Ethynylcyclohexylamine
98%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.482 (lit.)
bp
65-66 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NC1(CCCCC1)C#C
InChI
1S/C8H13N/c1-2-8(9)6-4-3-5-7-8/h1H,3-7,9H2
Clave InChI
GDKOYYDQISQOMH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
42 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?