Merck
687189
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-butyn-2-amine
95%
Sinónimos:
1,1-Dimethylpropargylamine, 3-Amino-3-methyl-1-butyne
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9N
Número de CAS:
Peso molecular:
83.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4237
bp
79-80 °C/760 mmHg
density
0.79 g/mL at 25 °C
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(N)C#C
InChI
1S/C5H9N/c1-4-5(2,3)6/h1H,6H2,2-3H3
InChI key
VUGCBIWQHSRQBZ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)