632058
4-Phenyl-1-butyne
97%
Sinónimos:
(3-Butynyl)benzene, 1-Phenyl-3-butyne, 3-Butyn-1-ylbenzene, Phenethylacetylene
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C2H4C≡CH
Número de CAS:
Peso molecular:
130.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5120 (lit.)
bp
189-190 °C (lit.)
densidad
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
C#CCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H10/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h1,4-6,8-9H,3,7H2
Clave InChI
QDEOKXOYHYUKMS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
4-Phenyl-1-butyne can undergo addition reaction with α-imino esters to give the corresponding β,γ-alkynyl α-amino acid derivatives.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
66 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
"Efficient Synthesis of ?, ?-Alkynyl a-Amino Acid Derivatives by Ag (I)-Catalyzed Alkynylation of a-Imino Esters"
Ji X-J, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 346(1), 42- 44 (2004)