Merck
117781
Sigma-Aldrich
Isopropenyl acetate
99%
Sinónimos:
1-Methylvinyl acetate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2C(CH3)=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
100.12
Beilstein:
1280347
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.401 (lit.)
bp
94 °C (lit.)
densidad
0.922 g/mL at 20 °C
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CC(=C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)7-5(3)6/h1H2,2-3H3
Clave InChI
HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Isopropenyl acetate forms copolyperoxides of different compositions with indene by the free radical-initiated oxidative copolymerization[1].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
66.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
19 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Free radical oxidative copolymerization of indene with vinyl acetate and isopropenyl acetate: synthesis and characterization.
De P and Sathyanarayana DN.
Journal of Applied Polymer Science, 86(3), 639-646 (2002)