57184
Fritté en polyéthylène
for use with 60mL SPE Tube, pk of 32
About This Item
Produits recommandés
Description
for SPE Tube
Niveau de qualité
Conditionnement
pk of 32
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Dimension de pores
20 μm
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with 60mL SPE Tube