57183
Fritté en polyéthylène (PE), porosité de 20 µm
for use with 20mL SPE Tube, pk of 40
About This Item
Produits recommandés
Description
for SPE Tube
Conditionnement
pk of 40
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Dimension de pores
20 μm
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with 20mL SPE Tube