Principaux documents
57182-U
Supelco
Fritté en polyéthylène (PE), porosité de 20 µm
for use with 12mL SPE Tube, pk of 40
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.21
Description
for SPE Tube
Niveau de qualité
Conditionnement
pk of 40
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Dimension de pores
20 μm
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with 12mL SPE Tube