Principaux documents
27094-U
Supelco
Bouchon à vis, phénolique, avec orifice
black phenolic hole cap, thread for 8-425, no septum, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
black phenolic hole cap
Caractéristiques
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
no septum
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
149 °C temp. limit
Diam. × H
12 mm × 9 mm
Diam. des orifices
5 mm
Raccords
thread for 8-425
Compatibilité
for use with 2 mL vial with 8/425 thread
Description générale
Screw caps (thread 8-425, no septum) are available as hole caps for use with sealing septa. The black phenolic hole caps can withstand a maximum temperature of 149° C.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable