Documents
29039-U
Supelco
Septa, PTFE rouge/silicone
red PTFE/silicone, diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 100 ea
Synonyme(s) :
Red Rubber/Silicone Seals
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
red PTFE/silicone
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
250 °C temp. limit
D.E.
9 mm
Diam. × épaisseur
9 mm × 1.0 mm
Raccords
thread for 9 mm
Compatibilité
for use with 2mL vial with 9mm thread
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable