Key Documents
507628
Supelco
Flacons à vis, verre ambré, (sans bouchon)
volume 2 mL, amber glass vial, thread for 8-425, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
amber glass vial
Caractéristiques
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
12 mm × 32 mm
Volume
2 mL
Raccords
thread for 8-425