T2067
Tyrphostin AG 879
99% (HPLC)
Synonyme(s) :
α-Cyano-(3,5-di-t-butyl-4-hydroxy)thiocinnamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99% (HPLC)
Solubilité
DMSO: soluble (at 26 mg/ml)
H2O: insoluble
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1cc(\C=C(/C#N)C(N)=S)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H24N2OS/c1-17(2,3)13-8-11(7-12(10-19)16(20)22)9-14(15(13)21)18(4,5)6/h7-9,21H,1-6H3,(H2,20,22)/b12-7+
Clé InChI
XRZYELWZLNAXGE-KPKJPENVSA-N
Informations sur le gène
human ... ERBB2(2064) , NTRK1(4914)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology