Principaux documents
SRP0666
Sigma-Aldrich
IDH2, FLAG® -Tag
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Synonyme(s) :
IDH2, Isocitrate Dehydrogenase 2, oxalosuccinate decarboxylase
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
52 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... IDH2(3418)
Description générale
Human isocitrate dehydrogenase 2, also known as IDH2, (GenBank Accession No. NM_002168), a.a. 1-452(end) with C-terminal FLAG-tag, MW = 52 kDa, expressed in a baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Forme physique
Aqueous solution
Informations légales
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable