Key Documents
SML3555
Sigma-Aldrich
Pirmenol
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
CL-845, cis-(±)-α-[3-(2,6-Dimethyl-1-piperidinyl)propyl]-α-phenyl-2-pyridinemethanol, rel-α-​[3-​[(2R,​6S)​-​2,​6-Ddimethyl-​1-​piperidinyl]​propyl]​-​α-​phenyl-​2-​pyridinemethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H30N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
, White to v. dark grey
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(C1=CC=CC=C1)(C2=NC=CC=C2)CCCN3[C@@H](C)CCC[C@H]3C
InChI
1S/C22H30N2O/c1-18-10-8-11-19(2)24(18)17-9-15-22(25,20-12-4-3-5-13-20)21-14-6-7-16-23-21/h3-7,12-14,16,18-19,25H,8-11,15,17H2,1-2H3/t18-,19+,22?
Clé InChI
APUDBKTWDCXQJA-QIDMFYOTSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Pirmenol is an antiarrhythmic agent class Ia that exhibit long half-life and low toxicities. Pirmenol suppresses premature ventricular contractions in human studies.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
CL-845 (pirmenol hydrochloride): a new orally effective long-acting antiarrhythmic agent
Steffe TJ, Mertz TE, Hastings SG, Potoczak RE, Kaplan HR.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics (1980)
Pirmenol: an antiarrhythmic drug with unique electrocardiographic features--a double-blind placebo-controlled comparison with quinidine
Salerno DM, Fifield J, Farmer C, Hodges M.
Clinical Cardiology (1991)
Pirmenol inhibits muscarinic acetylcholine receptor-operated K+ current in the guinea pig heart.
Watanabe Y, Hara Y, Tamagawa M, Nakaya H.
European Journal of Pharmacology (1997)