SML3357
Rasarfin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(3-Chloro-4-(4-isobutyrylpiperazin-1-yl)phenyl)benzofuran-2-carboxamide, N-[3-Chloro-4-[4-(2-methyl-1-oxopropyl)-1-piperazinyl]phenyl]-2-benzofurancarboxamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C1=CC2=C(C=CC=C2)O1)NC3=CC=C(N4CCN(CC4)C(C(C)C)=O)C(Cl)=C3
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable