SML1031
Bioymifi
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(Z)-5-(5-[(3-[4-Bromophenyl]-2-imino-4-oxothiazolidin-5-ylidene)methyl]furan-2-yl)isoindoline-1,3-dione
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
, orange to dark orange red
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C22H12BrN3O4S/c23-12-2-4-13(5-3-12)26-21(29)18(31-22(26)24)10-14-6-8-17(30-14)11-1-7-15-16(9-11)20(28)25-19(15)27/h1-10,24H,(H,25,27,28)/b18-10-,24-22?
Clé InChI
ULBOWKXOFOTCMU-NLDKGBHCSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.