Principaux documents
SMB00097
Sigma-Aldrich
Piperanine
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H21NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(\C=C\CCc1ccc2OCOc2c1)N3CCCCC3
InChI
1S/C17H21NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h3,7-9,12H,1-2,4-6,10-11,13H2/b7-3+
Clé InChI
QHWOFMXDKFORMO-XVNBXDOJSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Tushar Joshi et al.
Journal of biomolecular structure & dynamics, 39(3), 823-840 (2020-01-23)
Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Xoo) causes bacterial leaf blight (BLB) of rice which results in a huge loss in production. Many chemicals are used to control BLB disease. However, these chemicals are toxic to the environments, animals and human beings.