Documents
P7890
Sigma-Aldrich
Poly-L-lysine hydrobromide
mol wt 15,000-30,000 by viscosity
Synonyme(s) :
L-Lysine homopolymer hydrobromide
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Forme
powder
Niveau de qualité
Poids mol.
15,000-30,000 by viscosity
Couleur
white to off-white
Application(s)
cell analysis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
Clé InChI
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Application
Les polymères poly-L-lysine peuvent servir à faciliter l'adhésion des cellules aux substrats solides, la conjugaison au méthotrexate pour favoriser le transport des médicaments, la microencapsulation des îlots de Langerhans, la microencapsulation de cellules, l'enduction de lames de verre et les préparations chromosomiques. La poly-L-lysine de faible poids moléculaire (30 000 Da à 70 000 Da) forme des solutions moins visqueuses, mais les versions de poids moléculaire plus élevé offrent davantage de points d'attache par molécule.
Actions biochimiques/physiologiques
La poly-L-lysine est un facteur d'attachement cellulaire non spécifique qui favorise l'adhésion des cellules aux substrats solides en augmentant les interactions électrostatiques entre les ions chargés négativement de la membrane cellulaire et de la surface de culture. Lorsqu'elle est adsorbée sur la surface de culture, la poly-L-lysine augmente le nombre de sites chargés positivement disponibles pour l'adhésion des cellules. En présence de cellules capables de la dégrader, la poly-L-lysine doit être utilisée comme facteur d'attachement cellulaire.
Composants
La poly-L-lysine est un polymère d′acide aminé à charge positive, comportant environ un HBr par résidu de lysine. Le bromhydrate permet de former une poudre cristalline de poly-L-lysine soluble dans l′eau. Une petite quantité de produit peut se trouver dans des structures bêta, car le HBr interfère avec la formation de liaisons d′hydrogène entre les groupes aminés et les groupes carboxyliques ou les parties contenant des atomes N ou O.
Attention
Les solutions stériles sont stables pendant environ 2 ans si conservées entre 2 et 8 °C. Conserver à une température de -20  C en présence d′un déshydratant.
Notes préparatoires
Ce produit a un poids moléculaire de 15 000 Da à 30 000 Da. Pour éliminer le HBr, dissoudre le produit dans un tampon neutre et réaliser une dialyse pour retirer les sels. Aucun des produits poly-L-lysine n'a été exposé à l'acide trifluoroacétique et tous ont été dialysés pour éliminer les monomères, dimères ou trimères, l'élimination étant confirmée par chromatographie sur couche mince. De façon générale, pour utiliser ce produit comme facteur d'attachement, ajouter 50 ml d'eau stérile de qualité culture tissulaire à 5 mg de polylysine et revêtir la surface de façon aseptique à raison de 1 ml de solution pour 25 cm2. Laisser agir pendant 5 minutes, puis aspirer la solution et rincer soigneusement la surface. Laisser sécher pendant deux heures avant d'introduire les cellules et le milieu.
Remarque sur l'analyse
Poids moléculaire basé sur la viscosité, également testé par diffusion laser multi-angle (MALLS).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Jiro Mitobe et al.
PLoS neglected tropical diseases, 11(7), e0005728-e0005728 (2017-07-21)
Few live attenuated vaccines protect against multiple serotypes of bacterial pathogen because host serotype-specific immune responses are limited to the serotype present in the vaccine strain. Here, immunization with a mutant of Shigella flexneri 2a protected guinea pigs against subsequent
Rui R Costa et al.
Acta biomaterialia, 87, 108-117 (2019-01-22)
We describe biomimetic adhesives inspired by the marine glues fabricated by the sandcastle worm. The formation of stable polyelectrolyte complexes between poly-L-lysine (PLL) and glycosaminoglycans (GAGs) with different sulfation degree - heparin (HEP), chondroitin sulfate (CS) and hyaluronic acid (HA)
Ning Zhang et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 12(43), 5936-5943 (2016-09-14)
Tumor-responsive nanocarriers are highly valuable and demanded for smart drug delivery particularly in the field of photodynamic therapy (PDT), where a quick release of photosensitizers in tumors is preferred. Herein, it is demonstrated that protein-based nanospheres, prepared by the electrostatic
Peng Zhang et al.
Cell biology international, 42(8), 1041-1049 (2018-04-27)
The limited degree of functional recovery is closely associated with the condition of the periinfarct cortex after ischemic stroke. The model of oxygen-glucose deprivation in cultured neurons could partly simulate this condition. Proper dendritic morphology is crucial for the correct
Debasmita Mondal et al.
Science advances, 6(33), eabb0503-eabb0503 (2020-08-28)
Ciliary oscillations driven by molecular motors cause fluid motion at micron scale. Stable oscillations require a substantial source of dissipation to balance the energy input of motors. Conventionally, it stems from external fluid. We show, in contrast, that external fluid
Articles
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.