P0689
(R)-(+)-Propranolol hydrochloride
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
Propranolol HCl, (R)-1-(isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Pf
196-198 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: <14.5 mg/mL
H2O: 50 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL
Auteur
AstraZeneca
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CC(C)NC[C@@H](O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H/t14-;/m1./s1
Clé InChI
ZMRUPTIKESYGQW-PFEQFJNWSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCapplication for SFCapplication for HPLCActive Filters