M6074
Minimum Essential Medium Eagle
StableCell™, Alpha modification, with stable glutamine and sodium bicarbonate, with nucleosides, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
MEM
About This Item
Produits recommandés
product name
Milieu essentiel minimum d′Eagle, With stable glutamine and sodium bicarbonate, with ribonucleosides and deoxyribonucleosides, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Composants
Hanks’ salts (2% CO2): no
Earle’s salts (5% CO2): yes
phenol red: yes
glucose: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: no
stable glutamine: yes
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable