H9408
β-Hydroxybutyrate Dehydrogenase from Pseudomonas lemoignei
lyophilized powder, ≥200 units/mg protein
Synonyme(s) :
(R)-3-Hydroxybutanoate:NAD+ oxidoreductase, 3-HBDH
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bacterial (Pseudomonas lemoignei)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥200 units/mg protein
Produit purifié par
chromatography
Activité étrangère
lactic dehydrogenase ≤0.05%
malic dehydrogenase ≤0.1%
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable