H1385
n-Heptadecanoyl coenzyme A lithium salt
≥90%
Synonyme(s) :
[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-2-[[[[4-[[3-(2-heptadecanoylsulfanylethylamino)-3-oxopropyl]amino]-3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxobutoxy]-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]oxymethyl]-4-hydroxyoxolan-3-yl] hydrogen phosp
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥90%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(O)C(C)(C)COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C38H68N7O17P3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-29(47)66-22-21-40-28(46)19-20-41-36(50)33(49)38(2,3)24-59-65(56,57)62-64(54,55)58-23-27-32(61-63(51,52)53)31(48)37(60-27)45-26-44-30-34(39)42-25-43-35(30)45/h25-27,31-33,37,48-49H,4-24H2,1-3H3,(H,40,46)(H,41,50)(H,54,55)(H,56,57)(H2,39,42,43)(H2,51,52,53)/t27-,31-,32-,33?,37-/m1/s1
Clé InChI
DRABUZIHHACUPI-UVICFMDKSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable