Documents
H6042
Sigma-Aldrich
n-Heptanoyl coenzyme A lithium salt
≥95% (HPLC)
About This Item
Code UNSPSC :
41106305
Nomenclature NACRES :
NA.51
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable