Principaux documents
EP5825755006
Adapter for Eppendorf® S-4-104
Holds 30 mL tubes, pack of 2
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
Matériaux
flat bottom
Caractéristiques
Holds 30 mL tubes
for use with aerosol-tight lid
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5825755006 (Global)
Paramètres
3,222 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
145 mm
Diamètre
25 mm
Compatibilité
for use with 750 mL round bucket
Description générale
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG