EP5825734009
Adapter for Eppendorf® S-4-104 Rotor
capacity, 14 x 15 mL conical tubes, pack of 2
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
conical bottom
Caractéristiques
capacity 14 x 15 mL conical tubes
for use with aerosol-tight lid
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5825734009 (Global)
Paramètres
3,197 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
125 mm
Diamètre
17 mm
Compatibilité
for use with 750 mL round bucket