Centrifugation pour le laboratoire
Les centrifugeuses et microcentrifugeuses sont utilisées en microbiologie, culture de tissus, biologie moléculaire, PCR, génomique, drug discovery, protéomique et dans des applications cliniques. Ils convient de les sélectionner en fonction de la vitesse de centrifugation et de la force centrifuge, de l'application, de la taille de l'échantillon, du débit et de leur encombrement. Il existe des modèles adaptés à tous les besoins, de la centrifugeuse de paillasse individuelle à faible débit jusqu'à des modèles réfrigérés, de grands volumes et à grande vitesse. Nous proposons une sélection de centrifugeuses, rotors, godets et adaptateurs pour répondre à vos besoins en matière de traitement de l'échantillon.
Products
Centrifugeuses Eppendorf®
L'offre Eppendorf® propose une gamme complète de centrifugeuses incluant des mini-centrifugeuses, des microcentrifugeuses, des centrifugeuses compactes et des centrifugeuses de paillasse à haute capacité avec ou sans réfrigération pour satisfaire les exigences quotidiennes des laboratoires. Ayant lancé sa toute première centrifugeuse en 1964, la marque Eppendorf® a développé depuis toute une gamme de centrifugeuses et dispose maintenant de nombreuses options et de nombreux modèles, tels que :
|
|
Que vous n'ayez besoin de centrifuger que quelques tubes ou que vos travaux exigent une polyvalence accrue avec une capacité à gérer des volumes de tubes plus importants ou des plaques, l'offre Eppendorf® contient la solution de centrifugation adaptée à vos besoins.
MINI-CENTRIFUGEUSES BENCHMARK SCIENTIFIC
La mini-centrifugeuse MyFuge™ est une centrifugeuse personnelle qui tient pratiquement dans la paume de votre main. Idéale pour la centrifugation rapide de microtubes ou de tubes PCR, la mini-centrifugeuse MyFuge™ est extrêmement faciles d'utilisation. Fermez simplement le couvercle et le rotor atteint instantanément 6 000 tr/min.
Si vos échantillons se présentent sous la forme de barrettes de tubes, alors la mini-centrifugeuse StripSpin™ 12 de Benchmark peut vous faire gagner du temps. C'est la seule mini-centrifugeuse conçue pour la centrifugation de barrettes de 12 tubes PCR. Avec une vitesse fixe qui produit 2 000 × g, cette centrifugeuse est parfaite pour les centrifugations rapides.
Si vous utilisez des plaques multipuits, la microcentrifugeuse C2000 PlateFuge™ de Benchmark Scientific est la première centrifugeuse de taille "mini" avec un rotor basculant pour les microplaques. La centrifugation des plaques avant la PCR garantit que tous les réactifs se trouvent au fond des puits pour des concentrations correctes et de meilleurs rendements. Malgré son encombrement remarquablement réduit (23 cm × 25,5 cm), la microcentrifugeuse PlateFuge™ comprend un rotor pivotant de conception unique, capable d'accueillir 2 microplaques en toute sécurité. Facilement accessible, la chambre du rotor de la C2000 comprend deux porte-plaques qui reposent à un angle de 75°. Cela permet d'insérer les plaques en toute confiance, sans ruban de scellage ni capuchons.
Centrifugeuses Corning LSE™
- La mini microcentrifugeuse Corning LSE™ est un instrument de paillasse personnel qui fonctionne à une vitesse fixe de 6 000 tr/min (2 000 × g) et a été conçu pour la centrifugation rapide de micro-échantillons. Pour un confort d'utilisation, elle offre un système de désaccouplement rapide du rotor qui élimine le recours à des outils pour changer les rotors grâce à une conception ergonomique.
- La microcentrifugeuse Corning LSE™ haute vitesse est dotée d'une interface de commande numérique facile d'utilisation et de performances à grande vitesse pour des séparations rapides d'acides nucléiques et de protéines. Deux boutons de commande permettent de régler précisément la vitesse et le temps de fonctionnement du rotor ; les paramètres s'affichent sur l'écran LED facile à lire. Cette microcentrifugeuse intègre un entraînement sans balai et un système unique de refroidissement à air de façon à réduire le bruit et minimiser le chauffage des échantillons, même en cas de cycles prolongés à la vitesse maximale (permettant une accélération rapide à une vitesse maximale de 13 300 tr/min / 16 300 × g).
- La centrifugeuse compacte Corning LSE™ est une centrifugeuse gain de place convenant idéalement à une utilisation dans les laboratoires de recherche industrielle et de sciences de la vie. Quatre angles de rotors sont disponibles pour cette centrifugeuse, incluant une combinaison innovante de rotors conçue par Corning pour offrir une plus grande polyvalence. Ce rotor multiusage peut recevoir diverses tailles de tube, notamment des microtubes à centrifuger de 5 ml, ainsi que des tubes à centrifuger à fond rond ou conique de 15 ml et 50 ml.
Centrifugeuses Labnet
- Les mini microcentrifugeuses Labnet fonctionnent à une vitesse fixe de 6 000 tr/min (× g) et sont conçues pour centrifuger rapidement des microéchantillons. Leur fonctionnement est simplifié et plus pratique grâce au système de rotor à désaccouplement rapide et au frein électronique. Une fois les échantillons chargés et le couvercle refermé, le rotor atteint rapidement 6 000 tr/min. La plage de vitesse est idéale pour amener des petites gouttelettes vers le fond des tubes pour des micro-filtration ou des séparations classiques.
- La centrifugeuse pour lames Slide Spinner de Labnet est conçue pour le séchage des lames de micropuces (microarrays) avant de les scanner. Elle sèche deux lames en seulement 10 secondes pour une imagerie et des résultats de criblage de qualité. Les lames sont placées dans des cassettes qui retiennent tout le liquide sans éclaboussures. Les cassettes sont réutilisables.
- La microcentrifugeuse Prism™ Mini de Labnet est une centrifugeuse compacte et économique, permettant à chaque poste de travail d'être équipé d'une centrifugeuse personnelle. Les centrifugeuses Prism™ Mini peuvent être utilisées pour un large éventail de séparations en biologie moléculaire et pour des centrifugations rapides. Cette centrifugeuse a été conçue pour être extrêmement compacte avec un encombrement exceptionnellement réduit.
- La centrifugeuse pour plaques Mini Plate Spinner MPS 1000 de Labnet est la première centrifugeuse spécialement conçue pour une centrifugation rapide et simple d'échantillons en plaques PCR ou en microplaques.
- Spectrafuge™ 16M est la parfaite microcentrifugeuse compacte à grande vitesse. Produisant un maximum de 16 000 × g, c'est une unité idéale pour les applications impliquant de l'ADN.