Key Documents
CPS260
Sigma-Aldrich
Chemiluminescent Peroxidase Substrate for ELISA
sufficient for 60 mL substrate
Synonyme(s) :
CPS2
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.83
Forme
liquid
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 60 mL substrate
Température de stockage
2-8°C
Application
Two component liquid substrate system with superior sensitivity, signal-to-noise, and linearity.
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • Chemiluminescent Reagent 20 mL
  • Chemiluminescent Reaction Buffer 40 mL