MDST8
99011801, human colon, Epithelial-like
Synonyme(s) :
T8 Cells
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
MDST8, 99011801
Source biologique
human colon
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Epithelial-like
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage