QIMR-WIL
86030601, human blood, Lymphoblast
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
QIMR-WIL, 86030601, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Source biologique
human blood
Conditionnement
tube of 5 μg 86030601-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86030601-1VL
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblast
Produits
Epstein Barr Virus (EBV)
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage