Key Documents
U266B1
85051003, human blood, Lymphoblast
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
product name
U266B1, 85051003
Source biologique
human blood
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblast
Produits
IgE
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Human myeloma
Description de la lignée cellulaire
This cell line was derived from peripheral blood of a patient with an IgE myeloma (epsilon2,lambda2). The line has been reported to secrete IgE and is used as fusion partner for the production of hybridomas. U266B1 has been reported to produce interleukin-6 (IL-6).
Application
Fusion partner
Profil d'ADN
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12,13
D13S317: 12
D16S539: 10
D5S818: 11,12
D7S820: 11,12
THO1: 5,7
TPOX: 8
vWA: 17
Milieu de culture
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Procédure de repiquage
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Autres remarques
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Articles
Selection of the right fusion partner cell line is critical to obtain desired attributes of the hybridoma. Explore hybridoma fusion partners cell lines.
Contenu apparenté
Major technological advances have made the production of monoclonal antibodies quicker and more efficient. There are three established platforms for antibody discovery. We offer reagents for production of monoclonal antibody libraries using each of these techniques.
Des progrès technologiques majeurs ont permis d'accélérer et d'accroître l'efficacité de la production d'anticorps monoclonaux. Il existe trois plateformes établies pour la découverte d'anticorps. Nous proposons des réactifs pour la production de banques d'anticorps monoclonaux en ayant recours à chacune de ces techniques.
Des progrès technologiques majeurs ont permis d'accélérer et d'accroître l'efficacité de la production d'anticorps monoclonaux. Il existe trois plateformes établies pour la découverte d'anticorps. Nous proposons des réactifs pour la production de banques d'anticorps monoclonaux en ayant recours à chacune de ces techniques.
Major technological advances have made the production of monoclonal antibodies quicker and more efficient. There are three established platforms for antibody discovery. We offer reagents for production of monoclonal antibody libraries using each of these techniques.
Afficher tout