Principaux documents
C7555
Sigma-Aldrich
Concanavaline A from Canavalia ensiformis (Jack bean)
agarose conjugate, Type VI, saline suspension
Synonyme(s) :
ConA
About This Item
Code UNSPSC :
12161501
Nomenclature NACRES :
NA.32
Source biologique
Canavalia ensiformis
Conjugué
agarose conjugate
Type
Type VI
Forme
saline suspension
Ampleur du marquage
15-30 mg concanavalin A protein per mL
Matrice
cross-linked 4% beaded agarose
Activation de la matrice
cyanogen bromide
Fixation de matrice
amino
Espaceur de matrice
1 atom
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Concanavalin A (Con A), isolated from Jack beans (Canavalia ensiformis), is a mannose or glucose specific-binding lectin. The lectin is a tetramer and each subunit possesses a saccharide-binding site. Con A can be isolated by affinity chromatography with dextrans.
Application
Concanavalin A (Con A) has been used for enzyme immobilization.
Used for the purification of glycoproteins containing mannose
Actions biochimiques/physiologiques
La Con A n′est pas spécifique au groupe sanguin, mais a une affinité pour les résidus terminaux α-D-mannosyle et α-D-glucosyle. Les ions Ca2+ et Mn2+ sont requis pour l′activité. La Con A se dissocie en dimères à un pH inférieur ou égal à 5,6. Entre pH 5,8 et pH 7,0, la Con A existe sous forme d′un tétramère ; au-dessus de pH 7,0, elle forme des agrégats d′ordre supérieur. Con A possède une activité mitogène, qui dépend de son degré d′agrégation. La succinylation produit une forme dimérique active qui reste dimérique à un pH supérieur à 5,6.
Concanavalin A (Con A) is a T cell mitogen that can activate the lymphocytes.
Con A can induce tumor cell death through autophagy.
Forme physique
Suspension in 1.0 M NaCl + 0.1 M potassium phosphate, pH 6.0, with 1 mM CaCl2, 1 mM MgCl2 and 1 mM MnCl2 containing preservative
Remarque sur l'analyse
L′activité d′agglutination est exprimée en μg/ml et est déterminée à partir de dilutions en série dans un tampon phosphate salin de pH 6,8 contenant du Ca2+ et du Mn2+ à 1 mg par ml de solution. Cette activité est la concentration la plus faible nécessaire pour agglutiner une suspension d′érythrocytes humains à 2 % après 1 h d′incubation à 25 °C.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Mai Ly Tran et al.
Traffic (Copenhagen, Denmark), 24(1), 4-19 (2022-11-19)
The trans-Golgi Network (TGN) sorts molecular "addresses" and sends newly synthesized proteins to their destination via vesicular transport carriers. Despite the functional significance of packaging processes at the TGN, the sorting of soluble proteins remains poorly understood. Recent research has
Biosensoric detection of the cysteine sulphoxide alliin
Keusgen M, et al.
Sens. Actuators, 95, 297-302 (2003)
R Lotan et al.
Biochemistry, 16(9), 1787-1794 (1977-05-03)
The effects of several commonly used detergents on the saccharide-binding activities of lectins were investigated using lectin-mediated agglutination of formalin-fixed erythrocytes and affinity chromatography of glycoproteins on columns of lectins immobilized on polyacrylic hydrazide-Sepharose. In the hemagglutination assays, Ricinus communis
Valentina Carlini et al.
The EMBO journal, 41(7), e108677-e108677 (2022-02-25)
Environmental factors can trigger cellular responses that propagate across mitosis or even generations. Perturbations to the epigenome could underpin such acquired changes, however, the extent and contexts in which modified chromatin states confer heritable memory in mammals is unclear. Here
Richard C and Geoffrey S
Immunology (2009)