C0812
Color Coders for Nalgene® cryogenic vials
blue
Synonyme(s) :
vial cap inserts, vial identifier
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene
Fabricant/nom de marque
Nalgene®
Couleur
blue