Merck
CLS2015
Corning® cap inserts for cryogenic vials
white
Synonyme(s) :
cryovials
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121704
Color:
white
Sterility:
non-sterile
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 2015
color
white
General description
  • Cap inserts provide color coding for easy sample identification
  • Inserts are packaged in resealable bags
  • Cap inserts fit all Corning cryogenic vials except Corning No. 430289
Features and Benefits
  • Corning® cap inserts for cryogenic vials are made of Virgin Polypropylene.
  • White caps inserts provide color-coding for easy sample identification.
  • Nonsterile.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.