Merck
C1187
Color Coders for Nalgene® cryogenic vials
white
Synonyme(s) :
vial cap inserts, vial identifier, Nalgene 5045-0000, colour coded insert, colour coded vial insert
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103032
Manufacturer/tradename:
Nalgene 5045-0000
Material:
polystyrene
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
polystyrene
manufacturer/tradename
Nalgene 5045-0000
color
white
General description
Colored disks fit into the recessed tops of Nalgene cryogenic vials. The system allows color-coding of vials for quick visual identification. Cut out top facilitates handling of vials with forceps. Flat surface permits writing.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries