C0424
PK 11195
Synonyme(s) :
1-(2-Chlorophenyl)-N-methyl-N-(1-methylpropyl)-3-isoquinolinecarboxamide
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Chaîne SMILES
CCC(C)N(C)C(=O)c1cc2ccccc2c(n1)-c3ccccc3Cl
InChI
1S/C21H21ClN2O/c1-4-14(2)24(3)21(25)19-13-15-9-5-6-10-16(15)20(23-19)17-11-7-8-12-18(17)22/h5-14H,4H2,1-3H3
Clé InChI
RAVIZVQZGXBOQO-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... BZRAP1(9256) , TSPO(706)
rat ... Gabra2(29706) , Tspo(24230)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable