A1276
Amastatin hydrochloride hydrate
powder, ≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-5-methylhexanoyl-Val-Val-Asp hydrochloride hydrate
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Amastatin hydrochloride hydrate, ≥97% (HPLC)
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Pf
202-205 °C
Solubilité
methanol: 1 mM (Stock solution stable for 1 month at −20 °C. Working solution stable for 1 day.)
Spectre d'activité de l'antibiotique
neoplastics
Mode d’action
enzyme | inhibits
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl[H].[H]O[H].CC(C)C[C@@H](N)[C@H](O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C21H38N4O8.ClH.H2O/c1-9(2)7-12(22)17(28)20(31)25-16(11(5)6)19(30)24-15(10(3)4)18(29)23-13(21(32)33)8-14(26)27;;/h9-13,15-17,28H,7-8,22H2,1-6H3,(H,23,29)(H,24,30)(H,25,31)(H,26,27)(H,32,33);1H;1H2/t12-,13+,15+,16+,17+;;/m1../s1
Clé InChI
WBYDQJQQTMJMQH-AFROIDPFSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Effective concentration: 1-10 μM.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable