56312C
Medium 199 Modified
with Earle′s Balanced Salts, with 0.68 mM L-glutamine, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Medium 199
About This Item
Produits recommandés
Description
for research or for further manufacturing use
Niveau de qualité
Forme
dry powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Composants
L-glutamine: 100 mg/L
NaHCO3: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
phenol red: 21.42 mg/L
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Composants
Quantité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves