24370C
EX-CELL® Advanced HD Perfusion Medium
powder
Fabrication pharma
Gamme de produits
EX-CELL®
Forme
dry powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Quantité
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Cell culture media are vital for bioprocessing therapeutics. This page describes the central role of our organization in authoring purpose-built GMP for cell culture media.
Cell culture media are vital for bioprocessing therapeutics. This page describes the central role of our organization in authoring purpose-built GMP for cell culture media.
Cell culture media are vital for bioprocessing therapeutics. This page describes the central role of our organization in authoring purpose-built GMP for cell culture media.
Contenu apparenté
Les développeurs biopharmaceutiques ont besoin de procédés upstream qui soient efficaces et productifs afin de produire des anticorps monoclonaux (mAbs) et d'autres types de protéines recombinantes de haute qualité. L'intensification des procédés permet d'assurer la pérennité de leurs stratégies de fabrication, de réduire les coûts et d'accroître la polyvalence de leurs installations.
Les développeurs biopharmaceutiques ont besoin de procédés upstream qui soient efficaces et productifs afin de produire des anticorps monoclonaux (mAbs) et d'autres types de protéines recombinantes de haute qualité. L'intensification des procédés permet d'assurer la pérennité de leurs stratégies de fabrication, de réduire les coûts et d'accroître la polyvalence de leurs installations.
Biopharmaceutical developers need efficient, productive upstream processes that deliver high quality monoclonal antibodies (mAbs) and other types of recombinant proteins. Process intensification can future-proof their manufacturing strategies, reduce costs, and increase facility flexibility.
Biopharmaceutical developers need efficient, productive upstream processes that deliver high quality monoclonal antibodies (mAbs) and other types of recombinant proteins. Process intensification can future-proof their manufacturing strategies, reduce costs, and increase facility flexibility.