Principaux documents
230-05F
Sigma-Aldrich
Human Placental Epithelial Cells: HPlEpC, fetal
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Nomenclature NACRES :
NA.81
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
human amnion (normal)
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 500,000 cells
Fabricant/nom de marque
Cell Applications, Inc
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
2n = 46
Morphologie
epithelial
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description générale
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
Human Placental Epithelial Cells (HPlEpC) are derived from the inner surface of the amnion and have physiology relevant to fetal development and neurogenesis. HPIEpC also provide antimicrobial and endotoxin-neutralizing barrier effects, but also play roles in fetal membrane rupture and placental detachment. Thus, they provide an excellent model system to study cell differentiation and amniotic physiology under normal and pathological conditions, and can serve as a platform for toxicology and drug discovery.
Origine de la lignée cellulaire
Amnion
Application
fetal development, fetal protection, physiological studies, neurogenesis, barrier effects, cell differentiation, amniotic physiology, toxicology, drug discovery
Composants
Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Notes préparatoires
  • >500,000 of primary culture cells in Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Procédure de repiquage
Please refer to the HPIEpC Culture Protocol.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable