10940
N-Octanoyl-DL-homoserine lactone
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-Capryloyl-DL-homoserine lactone
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
N-Octanoyl-DL-homoserine lactone, ≥97.0% (HPLC)
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder with small lumps
Couleur
white to faintly beige
Application(s)
detection
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C12H21NO3/c1-2-3-4-5-6-7-11(14)13-10-8-9-16-12(10)15/h10H,2-9H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
JKEJEOJPJVRHMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable