O9139
N-(3-Oxododecanoyl)-L-homoserine lactone
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
3-Oxo-C12-HSL
About This Item
Produits recommandés
product name
N-(3-Oxododecanoyl)-L-homoserine lactone, quorum sensing signaling molecule
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Application(s)
cell analysis
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCC(=O)CC(=O)N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C16H27NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(18)12-15(19)17-14-10-11-21-16(14)20/h14H,2-12H2,1H3,(H,17,19)/t14-/m0/s1
Clé InChI
PHSRRHGYXQCRPU-AWEZNQCLSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Biosynthesis in Pseudomonas aeruginosa PAO1