247596
Formiate de sodium
ACS reagent, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Acide formique sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Essai
≥99.0%
Forme
powder or crystals
Impuretés
≤0.005% insolubles
Pf
259-262 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble(lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
Clé InChI
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
- As a hydrogen source in the selective synthesis of 4,4′-diaminostilbene-2,2′-disulfonic acid (DSD) from 4,4′-dinitrostilbene-2,2′-disulfonic acid (DNS) in presence of metal oxide supported gold catalyst.
- As a heterogeneous nucleation promoter in the synthesis of ZIF-8 (Zeolitic imidazolate framework-8) membranes on α-alumina supports.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable