Merck
S2889
Acétate de sodium
anhydrous, Molecular Biology, ≥99%
Synonyme(s) :
Acide acétique sodium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3COONa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
82.03
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021906
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
204-823-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3595639
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
grade
Molecular Biology, anhydrous
assay
≥99%
form
solid
autoignition temp.
1112 °F
pH
8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)
pKa 
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES string
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Evaluating acetate as a renoprotective agent following kidney ischemia in a porcine model : l'étude explore l'utilisation de l'acétate de sodium en tant qu'agent rénoprotecteur, afin de réduire les lésions rénales après une ischémie, soulignant ses applications thérapeutiques potentielles dans la protection des reins (Kominsky H.D. et al., 2024).
  • Chitosan-PVA-PVP/nano-clay composite: a promising tool for controlled drug delivery : l'acétate de sodium est essentiel à la synthèse de nanocomposites à matrice chitosane pour des systèmes d'administration contrôlée de médicaments, ce qui démontre son utilité dans les applications pharmaceutiques (Ali M. et al., 2024).
  • Direct Affinity Ligand Immobilization onto Bare Iron Oxide Nanoparticles Enables Efficient Magnetic Separation of Antibodies : l'acétate de sodium est utilisé dans le procédé d'immobilisation de ligands d'affinité sur des nanoparticules d'oxyde de fer, il optimise la séparation magnétique d'anticorps, ce qui souligne son rôle dans les séparations biochimiques et les diagnostics (Zimmermann I et al., 2024).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acétate de sodium
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe