P5436
Propionate de sodium
≥99.0%, BioReagent, suitable for insect cell culture
Synonyme(s) :
Acide propanoïque sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥99.0%
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
Pf
285-286 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 1 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Chaîne SMILES
[Na+].CCC([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
Clé InChI
JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable