Documents
179124
Sigma-Aldrich
Acétone
ACS reagent, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Diméthylcétone, Propan-2-one
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.08
Numéro Beilstein :
635680
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
eCl@ss :
39021201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.02
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
suitable for EPA 1613
Densité de vapeur
2 (vs air)
Pression de vapeur
184 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Durée de conservation
Recommended retest period - 2 years
Limite d'explosivité
13.2 %
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impuretés
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.0006 meq/g Titr. base
≤0.002% aldehyde as formaldehyde
≤0.05% isopropanol
≤0.05% methanol
≤0.5% water
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
clear
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
Point d'ébullition
56 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
−94 °C (lit.)
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clé InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'acétone est un solvant organique polaire aprotique. C'est un liquide incolore hautement volatil. Elle est couramment utilisée comme solvant et/ou comme composant de base ("building block") en synthèse organique, dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Parce qu'elle respecte les exigences de l'ACS, cette qualité convient parfaitement à de multiples applications analytiques.
Application
  • Utilisée comme solvant et/ou comme composant de base en synthèse organique, par exemple dans les réactions de substitution nucléophile bimoléculaire (SN2) et l'oxydation de Jones
  • Utilisée comme phase mobile en chromatographie sur couche mince
  • Utilisée comme solvant dans des systèmes de délivrance de molécules chimiques, dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique
  • Utilisée comme agent de nettoyage
L′intensité de la luminescence de l′acétone dépend des constituants de la solution . L′absorption des rayonnements UV par l′acétone entraîne sa photolyse et la production de radicaux .
Caractéristiques et avantages
Les solvants de qualité ACS respectent ou dépassent les exigences de l'American Chemical Society (ACS), avec des spécifications de test propres à chaque composé. Selon l'American Chemical Society, un réactif de qualité ACS doit présenter une pureté suffisante pour pouvoir être utilisé dans la plupart des réactions et analyses chimiques.
Conditionnement
Voir nos options de récipients consignés.
Autres remarques
Les conteneurs Pure-Pac® II requièrent l′utilisation de coupleurs de vanne Macro de Micro Matic pour la distribution des solvants, Z560723.
Informations légales
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Preparation of 1,2-diketones: oxidation of alkynes by potassium permanganate in aqueous acetone
Srinivasan NS and Donald GL
The Journal of Organic Chemistry, 44(9), 1574-1574 (1979)
Aldol condensation of acetone over layered double hydroxides of the meixnerite type.
Tichit D, et al.
Applied Clay Science, 13(5), 401-415 (1998)
An investigation on photocatalytic activities of mixed TiO2-rare earth oxides for the oxidation of acetone in air.
Lin J and Jimmy CY.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 116(1), 63-67 (1998)
Oleksiy Krupin et al.
Optics express, 21(1), 698-709 (2013-02-08)
Straight long-range surface plasmon waveguides are demonstrated as biosensors for the detection of cells, proteins and changes in the bulk refractive index of solutions. The sensors consist of 5 μm wide 22 nm thick Au stripes embedded in polymer (CYTOP™)
Juan A López-Ráez et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 230, 59-69 (2014-12-07)
Apocarotenoids are a class of compounds that play important roles in nature. In recent years, a prominent role for these compounds in arbuscular mycorrhizal (AM) symbiosis has been shown. They are derived from carotenoids by the action of the carotenoid
Articles
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Des substances sont dites miscibles si elles se dissolvent l'une dans l'autre en formant une solution uniforme. Ajoutez à vos marque-pages ou téléchargez notre tableau de miscibilité incluant les solvants de laboratoire courants.
Des substances sont dites miscibles si elles se dissolvent l'une dans l'autre en formant une solution uniforme. Ajoutez à vos marque-pages ou téléchargez notre tableau de miscibilité incluant les solvants de laboratoire courants.
Afficher tout
Protocoles
Derived from procedure SSPHYT02. Includes template updates to current SOP specifications and incorporation of notes into the procedure.
Derived from procedure SSPHYT02. Includes template updates to current SOP specifications and incorporation of notes into the procedure.
Derived from procedure SSPHYT02. Includes template updates to current SOP specifications and incorporation of notes into the procedure.
Derived from procedure SSPHYT02. Includes template updates to current SOP specifications and incorporation of notes into the procedure.