S2054
Sodium gluconate
meets USP testing specifications
Synonyme(s) :
D-Gluconic acid sodium salt, 2,3,4,5,6-Pentahydroxycaproic acid sodium salt, D-Gluconate sodium salt, Sodium D-gluconate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
microbial
Niveau de qualité
Agence
USP/NF
meets USP testing specifications
Forme
solid
Couleur
beige
Plage de pH utile
6.5 - 7.5
Pf
170-175 °C
Solubilité
590 g/L at 25 °C
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
Clé InChI
UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable