Merck
8.22058
Gluconic acid sodium salt
for synthesis
Synonyme(s) :
Gluconic acid sodium salt, Sodium gluconate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11NaO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.14
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
208-407-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
>200 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.0-8.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
170-175 °C
solubility
590 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C(O)C(O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
UPMFZISCCZSDND-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): +11.5 - +12.5 °
Identity (IR): passes test
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable