Principaux documents
PHR2412
Supelco
Inosine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
(−)-Inosine, Hypoxanthine 9-β-D-ribofuranoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.23
Beilstein:
624896
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
adenosine
Forme
solid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Pf
222-226 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H12N4O5/c15-1-4-6(16)7(17)10(19-4)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)18/h2-4,6-7,10,15-17H,1H2,(H,11,12,18)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Clé InChI
UGQMRVRMYYASKQ-KQYNXXCUSA-N
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Application
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Actions biochimiques/physiologiques
L′inosine est un stimulateur puissant de l′excroissance des neurites induite par le facteur de croissance des nerfs (NGF). Les taux élevés d′inosine dans le cerveau suite à une lésion sont associés à une expression accrue de protéines participant à la régénération et à la croissance axonales. Les souris recevant de l′inosine ont présenté une meilleure récupération du contrôle de la motricité fine suite à une lésion ischémique du cerveau. L′inosine peut être utilisée dans les études de l′édition des ARN adénine (A) – inosine (I).
Remarque sur l'analyse
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note de bas de page
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC4524 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable